4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6918-1G
PC6918-25G
PC6918-5G
APOSPC6918-1GEA
0
EUR
APOSPC6918-1G
APOSPC6918-25G
APOSPC6918-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel:
C₈H₃BrF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12761591 CAS-Nummer: 1187983-97-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |