2,3,5,6-Tetrafluorthiophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3,5,6-Tetrafluorbenzolthiol, 2,3,5,6-Tetrafluorphenylmercaptan, 1-Mercapto-2,3,5,6-tetrafluorbenzol, 2,3,5,6-Tetrafluorbenzol-1-thiol
PC6920-5G
APOSPC6920-5GEA 87 EUR
APOSPC6920-5G
2,3,5,6-Tetrafluorthiophenol 98%
2,3,5,6-Tetrafluorthiophenol
Formel: C₆H₂F₄S
Molecular Weight: 182,14 g/mol
Siedepunkt: 152…153 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004829
CAS-Nummer: 769-40-4
EINECS: 212-210-1
UN: 3336
ADR: 3,III