Methyl 4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-5-(methoxycarbonyl)-4-methylnitrobenzene, 5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)-4-nitrotoluene
PC6924-1G
APOSPC6924-1GEA
21.9
EUR
APOSPC6924-1G
Methyl 4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoate 98%
Methyl 4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₈FNO₄ Molecular Weight: 213,163 g/mol Schmelzpunkt: 68…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14581697 CAS-Nummer: 1163287-01-1 |