4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6925-1G
PC6925-5G
APOSPC6925-1GEA
21.9
EUR
APOSPC6925-1G
APOSPC6925-5G
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 98%
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid
Formel:
C₈H₆FNO₄ Schmelzpunkt: 211…214 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847453 CAS-Nummer: 64695-92-7 |