4-(Dimethylamino)-4'-fluorochalcone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6932-1G
APOSPC6932-1GEA
0
EUR
APOSPC6932-1G
4-(Dimethylamino)-4'-fluorochalcone
4-(Dimethylamino)-4'-fluorochalcone
Formel:
C₁₇H₁₆FNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017963 CAS-Nummer: 28081-19-8 |