1H,2H-Heptafluoro(1-iodo-3-methylbut-1-ene) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6932B-5G
APOSPC6932B-5GEA 63.8 EUR
APOSPC6932B-5G
1H,2H-Heptafluoro(1-iodo-3-methylbut-1-ene) 97%
1H,2H-Heptafluoro(1-iodo-3-methylbut-1-ene)
Formel: C₅H₂F₇I
Siedepunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00155985
CAS-Nummer: 243139-61-9