3,3',5,5'-Tetrakis(trifluormethyl)benzophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6934-1G PC6934-5G PC6934-10G
APOSPC6934-1GEA 0 EUR
APOSPC6934-1G APOSPC6934-5G APOSPC6934-10G
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluormethyl)benzophenon 97%
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₇H₆F₁₂O
Schmelzpunkt: 139…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042474
CAS-Nummer: 175136-66-0