Tetramethylammoniumhexafluorophosphat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Tetramethylammoniumhexafluorophosphate
PC6937-25G
APOSPC6937-25GEA
125
EUR
APOSPC6937-25G
Tetramethylammoniumhexafluorophosphat 99%
Tetramethylammonium hexafluorophosphate
Formel:
C₄H₁₂F₆NP Molecular Weight: 219,11 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012012 CAS-Nummer: 558-32-7 |