N-(Oct-1-yl)-perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC6939-5G
APOSPC6939-5GEA
236
EUR
APOSPC6939-5G
N-(Oct-1-yl)-perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
N-(Oct-1-yl)-perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Formel:
C₁₇H₁₈F₁₇NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00310125 CAS-Nummer: 340037-41-4 |