Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC6940-1G
PC6940-5G
APOSPC6940-1GEA
93.4
EUR
APOSPC6940-1G
APOSPC6940-5G
Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Formel:
C₉H₂F₁₇NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00347264 CAS-Nummer: 60308-67-0 |