Tetrapropylammoniumtetrafluoroborat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6941-25G
APOSPC6941-25GEA 409 EUR
APOSPC6941-25G
Tetrapropylammoniumtetrafluoroborat 98%
Tetrapropylammonium tetrafluoroborate
Formel: C₁₂H₂₈BF₄N
Molecular Weight: 273,16 g/mol
Schmelzpunkt: 245…247 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 338-38-5
EINECS: 206-416-0