2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6951-1G
PC6951-5G
PC6951-25G
APOSPC6951-1GEA
31.9
EUR
APOSPC6951-1G
APOSPC6951-5G
APOSPC6951-25G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₃F₅O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236254 CAS-Nummer: 134099-20-0 |