Titan(IV)fluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6980-1G
APOSPC6980-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6980-1G
Titan(IV)fluorid 99%
Titan(IV)fluorid
Formel: F₄Ti
Molecular Weight: 123,87 g/mol
Schmelzpunkt: 248 °C (Subl.)
Dichte: 2,798 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042545
CAS-Nummer: 7783-63-3
EINECS: 232-017-6
UN: 3260
ADR: 8,II