3-(Trifluormethoxy)toluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6982-25G
PC6982-5G
APOSPC6982-25GEA
0
EUR
APOSPC6982-25G
APOSPC6982-5G
3-(Trifluormethoxy)toluol 98%
3-(Trifluormethoxy)toluol
Formel:
C₈H₇F₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07366526 CAS-Nummer: 705-44-2 UN: 1993 ADR: 3,III |