p-Toluolsulfonylfluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6991-25G
PC6991-100G
APOSPC6991-25GEA
111
EUR
APOSPC6991-25G
APOSPC6991-100G
p-Toluolsulfonylfluorid 98%
p-Toluolsulfonylfluorid
Formel:
C₇H₇FO₂S Siedepunkt: 112 °C/16mmHg Schmelzpunkt: 40…41 °C Flammpunkt: 105 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007421 CAS-Nummer: 455-16-3 UN: 3261 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...