3-Fluorphenylboronsäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (3-Fluorphenyl)metaborsäure, 3-Fluorbenzolboronsäure, Dihydroxy(3-fluorphenyl)boran

PC7016-25G PC7016-5G PC7016-100G
APOSPC7016-25GEA 42.2 EUR
APOSPC7016-25G APOSPC7016-5G APOSPC7016-100G
3-Fluorphenylboronsäure 97%
3-Fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BFO₂
Schmelzpunkt: 211…221 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236042
CAS-Nummer: 768-35-4
EINECS: 476-720-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR