4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7018-1G
PC7018-5G
APOSPC7018-1GEA
24.4
EUR
APOSPC7018-1G
APOSPC7018-5G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₅BClF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06657823 CAS-Nummer: 445303-09-3 |