4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7018-5G
APOSPC7018-5GEA
56.7
EUR
APOSPC7018-5G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₅BClF₃O₂ Molecular Weight: 306.516 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06657823 CAS-Nummer: 445303-09-3 |