2-Cyan-4-fluorphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Cyano-4-fluorophenylboronic Acid Pinacol Ester, 2-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
PC7020-5G
APOSPC7020-5GEA 168 EUR
APOSPC7020-5G
2-Cyan-4-fluorphenylboronsäurepinakolester
2-Cyan-4-fluorphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₅BFNO₂
Molecular Weight: 247.07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09260444
CAS-Nummer: 461451-63-8