2,3-Difluor-4-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, (2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
PC7024-5G
PC7024-25G
APOSPC7024-5GEA
71.2
EUR
APOSPC7024-5G
APOSPC7024-25G
2,3-Difluor-4-methoxyphenylboronsäure
2,3-Difluor-4-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BF₂O₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07368234 CAS-Nummer: 170981-41-6 |