2,3-Difluor-6-methoxyphenylboronsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7025-1G PC7025-5G PC7025-25G
APOSPC7025-1GEA 130 EUR
APOSPC7025-1G APOSPC7025-5G APOSPC7025-25G
2,3-Difluor-6-methoxyphenylboronsäure 98%
2,3-Difluor-6-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BF₂O₃
Schmelzpunkt: 125…130 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03095116
CAS-Nummer: 957061-21-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR