2,6-Difluor-3-pyridinboronsäure Hydrat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7033-250MG
APOSPC7033-250MGEA
21.9
EUR
APOSPC7033-250MG
2,6-Difluor-3-pyridinboronsäure Hydrat
2,6-Difluor-3-pyridinboronsäure Hydrat
Formel:
C₅H₄BF₂NO₂·H₂O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06657881 CAS-Nummer: 1072952-27-2 |