3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Ethoxycarbonyl-2-fluorobenzeneboronic acid, 2-Fluoro-3-(ethoxycarbonyl)phenylboronic acid, (3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenyl)boronic acid
PC7035-100MG
PC7035-1G
PC7035-5G
APOSPC7035-100MGEA
21.9
EUR
APOSPC7035-100MG
APOSPC7035-1G
APOSPC7035-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorphenylboronsäure
3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BFO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08064050 CAS-Nummer: 1072952-52-3 |