2-Fluor-6-methyl-3-pyridinboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Fluoro-6-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC7049-250MG
APOSPC7049-250MGEA
94.4
EUR
APOSPC7049-250MG
2-Fluor-6-methyl-3-pyridinboronsäurepinakolester 98%
2-Fluor-6-methyl-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₇BFNO₂ Molecular Weight: 237,078 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08063091 CAS-Nummer: 1218790-38-5 |