3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)morpholine, 3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 4-[3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]morpholine
PC7052-1G
PC7052-5G
APOSPC7052-1GEA
181
EUR
APOSPC7052-1G
APOSPC7052-5G
3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₅H₂₂BFN₂O₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07781241 CAS-Nummer: 957198-29-7 |