Kalium(2-fluor-4-(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
PC7058-1G
PC7058-5G
APOSPC7058-1GEA
94.5
EUR
APOSPC7058-1G
APOSPC7058-5G
Kalium(2-fluor-4-(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat
Potassium-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formel:
C₇H₃BF₇K Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07781236 CAS-Nummer: 1150655-12-1 |