1,1,2-Trichlor-2,3,3-trifluorcyclobutan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7060-5G
APOSPC7060-5GEA 137 EUR
APOSPC7060-5G
1,1,2-Trichlor-2,3,3-trifluorcyclobutan 97%
1,1,2-Trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane
Formel: C₄H₂Cl₃F₃
Siedepunkt: 120 °C
Dichte: 1,594 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039439
CAS-Nummer: 697-17-6