Kalium(2,4-bis(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
PC7064-1G
PC7064-5G
APOSPC7064-1GEA
154
EUR
APOSPC7064-1G
APOSPC7064-5G
Kalium(2,4-bis(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat
Kalium(2,4-bis(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat
Formel:
C₈H₃BF₉K Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368252 CAS-Nummer: 1150655-10-9 |