(1R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanamine hydrochloride, (1R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanamine hydrochloride
PC7071-1G
APOSPC7071-1GEA
163
EUR
APOSPC7071-1G
(1R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine hydrochloride 97%
(1R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₉F₆N·ClH Molecular Weight: 293,637 g/mol Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03426128 CAS-Nummer: 216002-20-9 |