N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: N-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline

PC7074-1G PC7074-5G
APOSPC7074-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7074-1G APOSPC7074-5G
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine 98%
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine
Formel: C₈H₈F₃N
Molecular Weight: 175.15 g/mol
Siedepunkt: 105…106 °C/20mmHg
Dichte: 1.2394 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07369717
CAS-Nummer: 22864-65-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR