2-Fluor-1,3-dimethoxy-4-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dimethoxy-3-fluoronitrobenzene
PC7106-1G
APOSPC7106-1GEA
176
EUR
APOSPC7106-1G
2-Fluor-1,3-dimethoxy-4-nitrobenzol 98%
2-Fluor-1,3-dimethoxy-4-nitrobenzol
Formel:
C₈H₈FNO₄ Molecular Weight: 201,1500 g/mol Schmelzpunkt: 58…61 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027197 CAS-Nummer: 155020-44-3 |