5-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (5-Bromo-2-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Bromo-1-fluoro-2-hydrazinobenzene hydrochloride
PC7111-1G
APOSPC7111-1GEA 85.7 EUR
APOSPC7111-1G
5-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
5-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₆H₆BrFN₂·ClH
Molecular Weight: 241,489 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094411
CAS-Nummer: 214916-08-2