2-Chloro-6-fluorophenylhydrazine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7115-1G
APOSPC7115-1GEA
48
EUR
APOSPC7115-1G
2-Chloro-6-fluorophenylhydrazine hydrochloride 95%
2-Chloro-6-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formel:
C₆H₆ClFN₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094413 CAS-Nummer: 529512-79-6 |