3-Fluoro-4-methylphenylhydrazine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Fluoro-4-hydrazinotoluene hydrochloride, (3-Fluoro-4-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
PC7117-1G
APOSPC7117-1GEA
92.8
EUR
APOSPC7117-1G
3-Fluoro-4-methylphenylhydrazine hydrochloride 95+%
3-Fluoro-4-methylphenylhydrazine hydrochloride
Formel:
C₇H₉FN₂·ClH Molecular Weight: 176,619 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094415 CAS-Nummer: 156941-64-9 |