2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
PC7122-250MG
APOSPC7122-250MGEA
98.9
EUR
APOSPC7122-250MG
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formel:
C₇H₈BFO₄S Molecular Weight: 218.01 g/mol Schmelzpunkt: 162…168 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027248 CAS-Nummer: 957060-85-4 |