5-(Trifluormethoxy)oxindol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Oxo-5-(trifluoromethoxy)indoline
PC7125-1G
APOSPC7125-1GEA 248 EUR
APOSPC7125-1G
5-(Trifluormethoxy)oxindol 98%
5-(Trifluormethoxy)oxindol
Formel: C₉H₆F₃NO₂
Molecular Weight: 217,15 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09027275
CAS-Nummer: 403853-48-5