2,3-Difluor-5-nitrophenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2,3-Difluoro-5-nitrophenyl)boronic acid
PC7127-1G
APOSPC7127-1GEA
176
EUR
APOSPC7127-1G
2,3-Difluor-5-nitrophenylboronsäure
2,3-Difluor-5-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₄BF₂NO₄ Molecular Weight: 202,91 g/mol Schmelzpunkt: 103…106 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09027242 CAS-Nummer: 957060-82-1 |