2,3-Difluor-4-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Difluor-4-methoxybenzoesäurenitril
PC7137-1G
APOSPC7137-1GEA
65.4
EUR
APOSPC7137-1G
2,3-Difluor-4-methoxybenzonitril 98%
2,3-Difluor-4-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₅F₂NO Molecular Weight: 169,13 g/mol Schmelzpunkt: 82…85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03428596 CAS-Nummer: 256417-12-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |