2,3-Dichlor-4-fluoranilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7141-25G PC7141-5G
APOSPC7141-25GEA 488 EUR
APOSPC7141-25G APOSPC7141-5G
2,3-Dichlor-4-fluoranilin 95%
2,3-Dichlor-4-fluoranilin
Formel: C₆H₄Cl₂FN
Schmelzpunkt: 63…68 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08706409
CAS-Nummer: 36556-52-2