1,2-Difluorpropan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
FC-272ea
PC7149-5G
APOSPC7149-5GEA
541
EUR
APOSPC7149-5G
1,2-Difluorpropan 97%
1,2-Difluoropropane
Formel:
C₃H₆F₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040001 CAS-Nummer: 62126-90-3 |