Chloro(fluoro)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7151-1G
PC7151-250MG
PC7151-5G
APOSPC7151-1GEA
261
EUR
APOSPC7151-1G
APOSPC7151-250MG
APOSPC7151-5G
Chloro(fluoro)phenylacetonitrile 97%
Chloro(fluoro)phenylacetonitrile
Formel:
C₈H₅ClFN Flammpunkt: >90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258967 CAS-Nummer: 948014-31-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |