Trifluoressigsäure 99,5%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: TFA

PC7160-1KG PC7160-2.5KG PC7160-250G
APOSPC7160-1KGEA 69.6 EUR
APOSPC7160-1KG APOSPC7160-2.5KG APOSPC7160-250G
Trifluoressigsäure 99,5%
Trifluoressigsäure

Strong organic acid widely used to cleave N-BOC & t-butyl ester groups in peptide synthesis.

Formel: C₂HF₃O₂
Siedepunkt: 72…74 °C
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1,489 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR