Trifluoressigsäure 99,9%, Biochemie-Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: TFA

PC7161-1KG PC7161-250G PC7161-5KG
APOSPC7161-1KGEA 78.3 EUR
APOSPC7161-1KG APOSPC7161-250G APOSPC7161-5KG
Trifluoressigsäure 99,9%, Biochemie-Qualität
Trifluoressigsäure

Suitable for protein sequence analysis.

Formel: C₂HF₃O₂
Siedepunkt: 72,4 °C
Schmelzpunkt: –15,4 °C
Dichte: 1,489 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR