3-Cyan-5-fluoranilin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 5-Amino-3-fluorbenzonitril, 5-Amino-3-fluorbenzoesäurenitril

PC7168-5G PC7168-25G
APOSPC7168-5GEA 55.1 EUR
APOSPC7168-5G APOSPC7168-25G
3-Cyan-5-fluoranilin 97%
3-Cyan-5-fluoranilin
Formel: C₇H₅FN₂
Schmelzpunkt: 105…107 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05864357
CAS-Nummer: 210992-28-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR