1,1,1-Trifluoraceton 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC7180-100G
PC7180-25G
PC7180-500G
PC7180-250G
PC7180-1KG
APOSPC7180-100GEA
372
EUR
APOSPC7180-100G
APOSPC7180-25G
APOSPC7180-500G
APOSPC7180-250G
APOSPC7180-1KG
1,1,1-Trifluoraceton 98%
1,1,1-Trifluoraceton
Formel:
C₃H₃F₃O Molecular Weight: 112.05 g/mol Siedepunkt: 21…24 °C Schmelzpunkt: < –78 °C Dichte: 1.252 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: –30 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000423 CAS-Nummer: 421-50-1 EINECS: 207-005-9 UN: 1993 ADR: 3 I |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...