1,1,1-Trifluoraceton 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7180-100G PC7180-25G PC7180-500G PC7180-250G PC7180-1KG
APOSPC7180-100GEA 372 EUR
APOSPC7180-100G APOSPC7180-25G APOSPC7180-500G APOSPC7180-250G APOSPC7180-1KG
1,1,1-Trifluoraceton 98%
1,1,1-Trifluoraceton
Formel: C₃H₃F₃O
Molecular Weight: 112.05 g/mol
Siedepunkt: 21…24 °C
Schmelzpunkt: < –78 °C
Dichte: 1.252 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –30 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000423
CAS-Nummer: 421-50-1
EINECS: 207-005-9
UN: 1993
ADR: 3 I