3-Fluor-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
PC7183-1G
APOSPC7183-1GEA 156 EUR
APOSPC7183-1G
3-Fluor-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-Fluor-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BFNO₄
Molecular Weight: 227.00 g/mol
Schmelzpunkt: 217…219 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689535
CAS-Nummer: 874289-21-1