4-Hydrazino-8-(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC7188-250MG
APOSPC7188-250MGEA
415
EUR
APOSPC7188-250MG
4-Hydrazino-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Hydrazino-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₈F₃N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272472 CAS-Nummer: 57369-92-3 |