2-Fluorobenzylzinc chloride 0.5M in THF

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC7193-50ML
APOSPC7193-50MLEA 234 EUR
APOSPC7193-50ML
2-Fluorobenzylzinc chloride 0.5M in THF
2-Fluorobenzylzinc chloride
Formel: C₇H₆ClFZn
Siedepunkt: 65…67 °C
Schmelzpunkt: –108 °C
Dichte: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01319877
CAS-Nummer: 312693-05-3
UN: 2056
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR