4-Amino-2-methyl-7-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7199-250MG
APOSPC7199-250MGEA 145 EUR
APOSPC7199-250MG
4-Amino-2-methyl-7-(trifluormethyl)chinolin
4-Amino-2-methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₉F₃N₂
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01870545
CAS-Nummer: 917562-00-6